Imprimer
Bagues anti-goutte pour flacons de laboratoire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
292421907 292422809 292441909 292442802 292442802Z
217-0202EA 8.5 EUR
217-0202 217-0203 217-0204 217-0205 SCOT292442802Z
Bagues anti-goutte pour flacons de laboratoire, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, bleu, ou en ETFE, rouge.
  • Pour filetages DIN/GL
  • En PP: résistantes à la chaleur jusqu'à +140 °C, autoclavables
  • En ETFE: résistantes à la chaleur jusqu'à +180 °C, autoclavables et stérilisables à l'air chaud