Imprimer
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 36.8 EUR
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PBT, rouges, avec joints recouverts de PTFE
  • Pour filetages DIN/GL
  • Résistance thermique jusqu'à +180 °C
  • Autoclavables, stérilisables à l'air chaud