Imprimer
Pinces pour tuyaux, PVDF, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8619-0104 8619-0102 8619-0202 8619-0206 8619-0154 8619-0155 8619-0105 8619-0106 8619-0152 8619-0156 8619-0205 8619-0204
229-0608EA 42.2 EUR
229-0608 229-0607 229-0613 229-0616 229-0618 229-0611 229-0609 229-0610 229-0617 229-0612 229-0615 229-0614
Pinces pour tuyaux, PVDF, LaboPlast®
Pinces Clips pour tubes
En PVDF et aluminium avec crochet en acier galvanisé. La micro-vis de réglage permet de contrôler le flux de liquides délicatement et de façon fluide, ou de l'arrêter complètement. La pince peut également être montée sur les raccords de tuyaux existants. La fermeture de la pince peut être ouverte dans n'importe quelle position, sans avoir à visser et dévisser.
  • Résistance thermique jusqu'à +140 °C
  • Différentes tailles disponibles pour les tuyaux de 1 à 20 mm de diamètre externe
  • Disponibles en quatre couleurs