Imprimer
Pinces presse-tubes, type Kocher (Ochsner) et Pean
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HSE066-16 HSE088-16 HSE072-20 HSE095-20 HSE089-16 HSE092-18 HSE062-13 HSE065-14 HSE067-16
HAMMHSE066-16EA 159 EUR
HAMMHSE066-16 221-0056 232-4162 HAMMHSE095-20 221-0057 HAMMHSE092-18 HAMMHSE062-13 HAMMHSE065-14 HAMMHSE067-16
Pinces presse-tubes, type Kocher (Ochsner) et Pean
Pinces
Stainless steel. These forceps are available in straight or curved format.
  • Antimagnétique
  • Hémostatique, de haute qualité médicale
  • De type Pean ou Kocher