Imprimer
Clips pour tubes avec vis filetée
Fournisseur: KOHLER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1167642010 1167642013 1267702032
229-7312EA 20.4 EUR
229-7312 229-7313 229-7318
Clips pour tubes avec vis filetée
Pinces Clips pour tubes
En acier inoxydable, vis filetée galvanisée.
  • Bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
  • Résistance aux acides
  • Sécurité et étanchéité
  • Montage et démontage faciles à l'aide d'un tournevis plat