Imprimer
Pinces pour tuyaux, Keck™, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286338101 286338204 286338307 286338401
229-0311EA 4.9 EUR
229-0311 229-0312 229-0313 229-0314
Pinces pour tuyaux, Keck™, DURAN®
Pinces Clips pour tubes
En polyester (en PBT). Pour un contrôle fluide du débit dans les raccords de tuyau
  • Très bonne résistance thermique (température de fonctionnement jusqu'à +180 °C)
  • Autoclavable
  • Pratique, facile d'utilisation, code couleur en fonction de la taille