Imprimer
Pinces à fourches pour joints rodés
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01232915 01233520 01234125 01236540 01235130
201-7343EA 24 EUR
201-7343 201-7344 271-7345 LENZ01236540 LENZ01235130
Pinces à fourches pour joints rodés
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Clips pour joints sphériques, en acier inoxydable chrome/nickel.
  • Faciles à installer et à retirer
  • Très bonne résistance thermique et chimique
  • Avec vis de réglage