Imprimer
Pinces pour rodages coniques, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 8.1 EUR
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Pinces pour rodages coniques, DURAN®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
En acier inoxydable. Pour fixer efficacement des raccords à rodage conique.
  • Très bonne résistance chimique, résistance à la corrosion
  • Particulièrement adaptées aux températures très élevées
  • Résistantes, montage et démontage aisés