Imprimer
Pinces
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2574 2544 2554 2564
241-7547EA 25.4 EUR
241-7547 241-0374 241-0373 241-0372
Pinces
Pinces Pinces à usage général
Zinc moulé sous pression, recouvert de nickel.
  • Avec mâchoires recouvertes de vinyle
  • Avec tige de 10 mm de Ø