Imprimer
Clamps
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2510 2520 2530
241-7317EA 12.3 EUR
241-7317 241-0252 241-0253
Clamps
Pinces Pinces à usage général
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • With rod (Ø 10 mm)
  • One jaw in V-shape
Longueur: 250 mm
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable