Imprimer
Fourches à 4 griffes
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5553 5554
241-7421EA 118 EUR
241-7421 241-7422
Fourches à 4 griffes
Pinces Pinces à usage général
En acier inoxydable.
  • Sans prise de trépied
  • Deux paires de doigts de serrage pouvant être fixées indépendamment les unes des autres