Imprimer
Burette clamps
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2861 2862
241-7461EA 35.5 EUR
241-7461 241-7462
Burette clamps
Pinces Pinces à usage général
En aluminium moulé. Ces pinces permettent de fixer des burettes en toute sécurité.
  • Avec noix de serrage
  • Ouverture des pinces: 0 - 20 mm
  • Pinces équipées de rouleaux