Imprimer
Burette clamps
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 0 
aquaculture / laboratoire / l'epine
Oui, je le conseille
bonne tenue de la burette . Bonne protection des pinces
2841 2842
241-7451EA 24.9 EUR
241-7451 241-7452
Burette clamps
Clamps General Purpose Clamps
Zinc die-cast, nickel plated. For simple, secure fixing of burettes.
  • Bosshead for fixing to stand rods
  • Jaws spanning distance from 0 to 40 mm
  • Clamping jaws with plastic coating to protect burettes