Imprimer
Pinces
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2540 2550 2560 2570
241-7314EA 12.4 EUR
241-7314 241-7315 241-7316 241-0254
Pinces
Pinces Pinces à usage général
En zinc moulé sous pression, poudré.
  • Les mâchoires des pinces sont recouvertes d'une couche de liège afin de protéger les objets maintenus
  • Sans noix de fixation au support
  • Vis papillon pour un serrage aisé et rapide