Imprimer
Pinces
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5461 5462 5463
241-7188EA 20 EUR
241-7188 241-7189 241-7190
Pinces
Pinces Pinces à usage général
Fonte malléable, chromée.
  • Les mâchoires sont dotées d'inserts en liège afin de protéger les éléments fixés
  • Sans noix pour la fixation au support
  • Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide
DIN 12894
Certifications: DIN 12894