Imprimer
VWR®, Accessoires pour housses de protection pour mors de serrage
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241-0149EA 26.8 EUR
241-0149 241-0150 241-0151
VWR®, Accessoires pour housses de protection pour mors de serrage
Pinces Pinces à usage général
Ces housses de protection pour mors de serrage sont en vinyle rouge.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • S'enfilent simplement sur les mâchoires
  • Pour la protection des ustensiles fixés
Conviennent aux pinces VWR® avec mâchoires arrondies