Imprimer
Supports à pinces pour burettes
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139 140
241-2020EA 41.4 EUR
241-2020 241-2021
Supports à pinces pour burettes
Pinces Pinces à usage général
En PP blanc. Ces pinces incassables permettent une fixation rapide et sûre des burettes.
  • Dispositif de fixation sur des tiges de Ø 8 - 14 mm
  • Pinces revêtues de caoutchouc et à ressort en acier inoxydable
  • Pour une excellente lisibilité de la graduation des burettes