Imprimer
Inoculating loops, disposable, Microloops
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MW700/1 MW701/1 MW710/20
300-0500EA 214 EUR
300-0500 300-0511 300-0510
Inoculating loops, disposable, Microloops
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
Sterile, disposable inoculating loops.
  • Colour coded plastic
  • Moderately flexible