Imprimer
VWR®, Étaleurs, en T
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-2651EA 185 EUR
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Étaleurs, en T
Étaleurs Étaleurs de cellules
En PS, stériles. Conçus pour étaler et répartir les liquides sur la surface des plaques à culture de gélose. Utilisés pour réaliser des numérations sur plaques des bactéries (par exemple, CFU) sur l'eau, le lait et d'autres échantillons liquides.
  • Surfaces arrondies et lisses pour éviter toute coupure ou rayure de la gélose
  • Forme en T pour s'assurer qu'une pression uniforme est appliquée lors de l'étalement