Imprimer
Grattoirs de cellules, Nunc
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
179693 179707
734-2132EA 1250 EUR
734-2132 734-2133
Grattoirs de cellules, Nunc
Grattoirs de cellules
Grattoirs de récupération de cellules disponibles en deux longueurs avec lame réglable pour une souplesse d'application optimale. Apyrogènes.
Informations de commande: En pochette individuelle.