Imprimer
Conteneurs de transport, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7130-0010 7134-0010
139-3110EA 56.7 EUR
139-3110 215-8118
Conteneurs de transport, Nalgene®
Portoirs Bacs de transport
Ces portoirs pour flacons permettent le transport et le stockage sûrs d'équipements, tels que des flacons et des conteneurs. Ils comprennent une cloison et une poignée moulée.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 120 °C
  • Rigide, avec deux compartiments étanches aux liquides
Couleur : blanc.