Imprimer
VWR® SafEPAk® Safety Bottle Containers
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
332493FEA 135 EUR
332493F 332497J
VWR® SafEPAk® Safety Bottle Containers
Portoirs Portoirs pour flacons
Ces récipients retiennent les éclaboussures de produits chimiques et leur matériau transparent permet d'examiner l'état et le contenu interne sans avoir besoin de les ouvrir. Les récipients Safepak® sont conçus pour une utilisation avec des flacons en verre BDH et des flacons Safebreak.
HDPE.
  • Pas d'éclaboussures
  • Transport et stockage sûrs de produits chimiques
  • Bonne résistance à la température