Imprimer
Burettes automatiques, Sofnol
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3298/02 3298/03 3298/04
612-2905EA 566 EUR
612-2905 612-2906 612-2907
Burettes automatiques, Sofnol
Burettes
Verre borosilicaté.
  • Robinet en PTFE Rotaflo® pour des performances sans graisse et un contrôle goutte à goutte précis
  • Graduations en émail blanc
  • Remise à zéro automatique et remplissage aisé
Informations de commande: les burettes et les flacons doivent être commandés séparément.