Imprimer
Burettes à robinet droit
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3100160 3100170 3100175 3100260 3100270 3100275
612-3526EA 104 EUR
612-3526 612-3527 612-9810 612-3529 612-3531 612-3532
Burettes à robinet droit
Burettes
En verre DURAN®, classe B.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Traits de division, graduation noire
Longueur de la graduation: 500 mm.
Certifications: DIN EN ISO 385.