Imprimer
Burettes, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BDH112T BDH118T
612-0348EA 69 EUR
612-0348 612-0349
Burettes, Azlon®
Burettes
En acrylique, avec robinets en PMP/PE, classe B.
  • Graduations are screen printed to ISO 385 class B accuracy
  • Unaffected by most dilute aqueous solutions (except ammonia and hydrofluoric acid) but unsuitable for use with ethanol or organic solvents
  • Suitable for both left and right handed use
Transparentes et très résistantes, idéales pour une utilisation dans les laboratoires d’enseignement en particulier, dans lesquels les casses sont fréquentes.
Informations de livraison: Fournies avec une fiche technique.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable