Imprimer
Burettes de précision à robinet droit, ASPIN
Fournisseur: BDH Prolabo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01005.207 01005.286 01005.297 01005.344 01012.202 01012.281 01012.292 01012.348
612-2071EA 288 EUR
612-2071 612-2072 612-2073 612-2074 612-2076 612-2077 612-2078 612-2079
Burettes de précision à robinet droit, ASPIN
Burettes
En verre, classe A.
  • Graduation bleue, fine et émaillée, trait circulaire aux points principaux
  • Le robinet fait partie intégrante de la burette pour éviter tout problème de fuite
  • Burettes sans temps d'attente
ASPIN, une garantie de la précision volumétrique de la classe A. Formes et dimensions très régulières, soudures épaisses, pointes fines parfaitement calibrées. Contrôle répété à deux reprises par des opérateurs différents.
Longueur de la pointe: 50 mm