Imprimer
Burettes à robinet latéral, Schellbach, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13563 13566 13568
612-9964EA 118 EUR
612-9964 612-9965 612-9966
Burettes à robinet latéral, Schellbach, SILBERBRAND
Burettes
En verre borosilicaté 3.3, classe B.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Bande photophore, traits de division
Longueur: 800 mm
Length: 800 mm
Certifications: DIN EN ISO 385