Imprimer
Seaux avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7102-0080 7102-0140
216-0096EA 68.5 EUR
216-0096 216-0097
Seaux avec couvercle, Nalgene®
Godets
LDPE.
  • Parfaits pour le stockage d'échantillons dans le formol
Seaux gradués avec manche en fil torsadé recouvert de nylon et couvercles blancs étanches à l'air.