Imprimer
Seaux
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
963930 960930 96093 96393
216-1502EA 31 EUR
216-1502 216-1501 VITL96093 VITL96393
Seaux
Godets
En PE-HD, blanc.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Graduation en litres
  • Sans bec verseur
Ce seau permet toute application industrielle et de laboratoire. Sa poignée et son couvercle transparent assurent une excellente fermeture.