Imprimer
Biohazard incinerator cartons, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F132050001 F132050002
119-0200EA 339 EUR
119-0200 119-0201
Biohazard incinerator cartons, SP Bel-Art
Boîtes Boîtes à déchets
En carton ondulé.
  • Le couvercle bien ajusté a un rabat à travers lequel les déchets sont insérés
  • Lorsque le carton est rempli, le bouchon de sécurité interne est mis en place et l'ensemble de l'unité est prêt pour l'incinération
Carton avec sac biohazard intégré en HDPE.
Informations de livraison: Livrées à plat, elles s'assemblent en quelques secondes.