Imprimer
Boîtes de transport et de stockage
Fournisseur: ZARGES LEICHTBAU
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40861 40877 40862 40863
216-2121EA 362 EUR
216-2121 216-2122 216-2123 216-2124
Boîtes de transport et de stockage
Boîtes Boîtes de transport
En alliage d'aluminium
  • Couvercle à charnière en acier inoxydable, deux sangles et joint périphérique
  • Fermoirs rabattables fixés à l'aide d'un cadenas ou de joints inviolables
  • Poignées rabattables sur les surfaces avant
Transport sécurisé, stockage pratique et emballage de protection : un produit tout-en-un. L'article transporté ou stocké est correctement emballé et protégé des influences extérieures. Bord, couvercle et profil de base solides. Empilable.