Imprimer
Bacs de transport et de stockage
Fournisseur: Gilac PROFESSIONNEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
G119509 G119510 G119511 G119609 G119610 G119611 G119709 G119710 G119711 G119809 G119810 G119811 G119909 G119910 G119911 G119518 G119912
216-2867EA 67.7 EUR
216-2867 216-2868 216-2869 216-2870 216-2871 216-2872 CORAG119709 216-2873 CORAG119711 216-2874 216-2875 216-2876 216-2877 216-2878 216-2879 CORAG119518 CORAG119912
Bacs de transport et de stockage
Boîtes Boîtes de rangement
En PP, coloré.
Permettent de réaliser de nombreuses applications. Avec couvercle étanche.
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
  • Très robustes et économiques