Imprimer
Boîtes pour lames de microscopie, SlideFile™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M700-100B M700-100G M700-100P M700-100W M700-100Y
631-1900EA 292 EUR
631-1900 631-1901 631-1902 631-1903 631-1904
Boîtes pour lames de microscopie, SlideFile™
Boîtes pour lames
Ce système de rangement est résistant aux chocs; il peut acceuillir jusqu'à 400 lames par boîte, en toute sécurité. Toutes les lames sont rangées à la verticale pour en faciliter la manipulation.
  • Un plateau amovible dans la boîte de rangement offre 100 emplacements numérotés
  • Un couvercle articulé transparent permet de voir aisément le contenu de la boîte
  • Fonction unique: l'utilisateur peut lire les codes-barres sans avoir à retirer les lames de la boîte
W×D×H: 82×245×86 mm
Informations de commande: Chaque système comprend une boîte de lames et un plateau amovible.
Informations de livraison: Chaque boîte est livrée avec des fiches d'inventaire numérotées de 1 à 100 pour répertorier les lames.