Imprimer
Boîtes de stockage pour microtubes, Micrewtube®
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T350-100B T350-100G T350-100R T350-100Y
212-9593EA 71.5 EUR
212-9593 212-9594 720-0542 212-9595
Boîtes de stockage pour microtubes, Micrewtube®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PC, autoclavables.
  • Plage de température: −196 à +121 °C
  • Le couvercle transparent permet à l'utilisateur de voir le contenu de la boîte et est aligné sur la base dans une orientation spécifique pour éviter tout désalignement
  • Imprimée avec une série de carrés (numérotés de 1 à 100), la surface accepte l'écriture avec des marqueurs, pour un meilleur contrôle des stocks
Pour microtubes de 0,5 ml à 2 ml (à l'exception des tubes à fond conique de 1,5 ml sans jupe).
Colour: Blue, green, red or yellow
Temperature range: -196 to +121 °C
W×D×H (mm): 133×133×52