Imprimer
VWR®, Collecteurs de déchets pour débris de verre
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
119-0036EA 146 EUR
119-0036 119-0037
VWR®, Collecteurs de déchets pour débris de verre
Boîtes Boîtes à déchets
En carton ondulé, sachet en PE de 50 µm d'épaisseur.
  • Fourni à plat pour un stockage facilité
  • Rabat intégré dans le couvercle pour un remplissage aisé
  • Couvercle de sécurité intérieur fermé pour l'élimination du conteneur
Pour la collecte, le transport et l'élimination des débris de verre en laboratoire. En carton ondulé robuste, avec un sachet intérieur plastique pour éviter la souillure du carton par les liquides.
Ne peut pas être considéré comme un conteneur DOT.
Informations de livraison: Livrés non assemblés. Le montage prend quelques secondes.