Imprimer
Cryoboîtes, Arctic Square™
Fournisseur: HEATHROW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HS23381B HS23300D HS23325A
479-4050EA 86.1 EUR
479-4050 479-4048 479-4049
Cryoboîtes, Arctic Square™
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PC, autoclavable.
  • The forward-sloped base and high-contrast, imprinted indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • All boxes include vent and drainage holes and are stackable
  • Alphanumeric identification on the lid
Permettent un stockage sécurisé répété de flacons de −196 à +121 °C dans des congélateurs mécaniques ou dans de l'azote liquide. De conception pour faciliter l'accès et l'identification des échantillons. Le couvercle à charnière avec arrêt évite que la boîte ne bascule si l'utilisateur la prend par le couvercle (le couvercle de la boîte 5×5 ne possède pas de charnière).