Imprimer
Boîtes de rangement pour cryotubes
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
114862 114864 114866
479-1232EA 71.3 EUR
479-1232 479-1233 479-1234
Boîtes de rangement pour cryotubes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PC. Le couvercle transparent permet à l'utilisateur de voir le contenu de la boîte.
  • Plage de fonctionnement comprise entre −196 et +121 °C (lors de la phase gazeuse de l'azote liquide)
  • Autoclavables à 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285
  • Empilables
Imprimés, avec une série de cases (numérotées de 1 à 81 ou de 1 à 100). La surface permet d'écrire avec des marqueurs, ce qui facilite le contrôle des stocks.