Imprimer
Cryoboîtes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5025-0505 5026-0909 5027-0909
479-3311EA 54.9 EUR
479-3311 479-5131 479-0011
Cryoboîtes, Nalgene®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PC blanc, autoclavables.
  • Durable, all-plastic CryoBoxes™ for short- or long-term storage
  • Plastic boxes are autoclavable for decontamination
  • Printed grid on plastic lids for easy inventory management
  • Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
  • Available with dividers from 25 to 169 tube storage
Pour le stockage des cryotubes à très basse température de −196 à +121 °C.
Transparent lid with printed grid permits viewing of contents and is keyed to prevent misalignment.
Le couvercle permet les inscriptions au feutre.
Répondez aux besoins de tous les budgets avec les boîtes CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker les flacons et tubes cryogéniques. Faites votre choix parmi une variété de styles de boîtes CryoBox™ en plastique durable Thermo Scientific™ avec couvercles à clé et grilles d'emplacement imprimées, ou sélectionnez des boîtes CryoBoxes™ en carton/aggloméré économiques pour le stockage à court terme. Les boîtes en plastique sont optimisées pour s'adapter au mieux à nos propres marques de flacons et tubes à microcentrifugation Nalgene™ et Nunc™.