Imprimer
Cryoboîtes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5055-5002 5055-5005 5055-5015
525-0050EA 58.8 EUR
525-0050 525-0051 479-0012
Cryoboîtes, Nalgene®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PC avec séparateur en mousse.
  • Le couvercle permet les inscriptions au feutre
  • Autoclavables
Pour le stockage microtubes de −150 à 121 °C (ne convient pas dans l'azote liquide en phase liquide).
Le couvercle transparent porte une grille imprimée pour l'inventaire, il permet de visualiser le contenu du tube, et sa position est bloquée pour éviter tout. défaut d'alignement