Imprimer
Refroidisseurs pour paillasse, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Refroidisseurs pour paillasse, Nalgene®
Boîtes Boîtes de congélation
Refroidisseurs pour paillasse –20 °C.
PC, bleu.
Section inférieure remplie d'un gel non toxique, avec poignée.
471-0000/471-0001 : permet de maintenir une température inférieure à –15 °C pendant une durée pouvant aller jusqu'à 2 heures.
Seize inserts inclus pour la conversion d'orifices de 1,5 ml afin d'accepter des tubes de 0,5 ou 0,2 ml.
Refroidisseurs pour paillasse 0 °C.
PC, vert.
Section inférieure remplie d'un gel non toxique, avec poignée.
479-3461: permet de maintenir une température inférieure à 1 °C pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 heures, couvercle blanc rempli de gel.
479-3460: permet de maintenir une température inférieure à 1 °C pendant une durée pouvant aller jusqu'à 3,5 heures, couvercle transparent non rempli.
471-0002/-0003: permet de maintenir une température inférieure à 1 °C pendant une durée pouvant aller jusqu'à 3,5 heures, couvercle transparent non rempli.
Seize inserts inclus pour la conversion d'orifices de 1,5 ml afin d'accepter des tubes de 0,5 ou 0,2 ml.
471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.