Imprimer
Flacons gradués à col large et filetage GL
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1621 1623 1625 1627 1629 1631
215-0904EA 4.3 EUR
215-0904 215-0905 215-0906 215-0907 215-0908 215-0909
Flacons gradués à col large et filetage GL
Flacons Flacons en plastique
En PP translucide avec bouchon fileté en PP.
  • Good temperature and chemical resistance
  • Compliant with food and drug regulations
Flacons gradués robustes avec joint garantissant une étanchéité parfaite. Col large permettant un remplissage et un versement aisés de solides ou de liquides.
DIN 13316 and 168
Certifications: DIN 13316 et 168