Imprimer
Flacons de laboratoire à col large avec filetage GLS 80®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1112627 1112713 1112715 1113949 1113950 1113951 1200154 218606953 218603656 1200265
215-1785EA 42.8 EUR
215-1785 215-1786 215-1787 215-1789 215-1790 215-1791 215-4177 215-2850 215-2955 215-4178
Flacons de laboratoire à col large avec filetage GLS 80®, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN®, verre borosilicaté 3.3, transparent, avec bouchons à vis et anneaux verseurs.
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Ronds, avec des graduations et un filetage GLS 80® spécial. L'ouverture et la fermeture du flacon sont facilitées par à un mécanisme de fermeture rapide. Le diamètre extérieur de 80 mm de large permet de remplir les flacons facilement et en toute sécurité avec des poudres, des pâtes, des granulés et des liquides et de les vider tout aussi facilement. La grande ouverture permet de recevoir des entonnoirs de grand volume facilement et en toute sécurité.
With printed Retrace Code (batch identification); batch certificate available from manufacturer.