Imprimer
Flacons, fluoré, à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2197-0004 2197-0008 2197-0016 2197-0032
215-1039EA 64 EUR
215-1039 215-1040 215-1041 215-1042
Flacons, fluoré, à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD, avec bouchon à visser en PP, fluoré.
  • Safe, durable, fluorinated HDPE bottle has fluorocarbon surface, inside and out
  • Fluorinated surface enhances long-term performance and prevents permeation loss
  • Leakproof
Ces flacons PE-HD fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
Le col large permet de remplir et de vider aisément les flacons avec des substances solides ou liquides. Anti-fissures et résistant à la perforation.