Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à visser, type MASON, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 88.5 EUR
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Flacons à col large avec bouchon à visser, type MASON, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PPCO translucide, bouchon fileté en PP.
  • Très bonne résistance chimique
  • résistance thermique jusqu'à 121 °C, autoclavables
  • Capuchon avec bague d'étanchéité
Bottles have 70 mm necks that accept fixtures or closures with Mason jar threads. Also fit on mixers equipped with the special Mason thread.