Imprimer
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2007-0004 2007-0008 2007-0016 2007-0032 2007-0064 2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032 2009-0064
215-7313EA 39 EUR
215-7313 215-7314 215-7315 215-7316 215-7317 215-7323 215-7324 215-7325 215-7326 215-7327
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide ou brun, avec bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à 120 °C
  • Etanches
Parfaitement adaptés au prélèvement, au stockage et au transport d'échantillons ou à la conservation de liquides ou de matières sèches. Peu encombrants grâce à leur forme rectangulaire. Flacons bruns conçus pour protéger les substances photosensibles.