Imprimer
Flacons à col large pour usage intensif avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 DS2126-0250_U 642010-0200
215-7701EA 136 EUR
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 215-1799 NALG642010-0200
Flacons à col large pour usage intensif avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide avec bouchon à visser en PP blanc, ou en PPCO translucide avec bouchon à visser en PP blanc et joint en TPE.
  • PE-HD: bonne résistance chimique/PPCO: très bonne résistance chimique, étanche au vide pendant 24 heures à +20 °C
  • PE-HD: résistance thermique jusqu'à +120 °C/PPCO: résistance thermique jusqu'à +121 °C
  • Etanches
Grands flacons à parois épaisses pour usage intensif avec une ouverture large. Très robustes pour le stockage et le transport de liquides et de poudres.
Attention: Note: HDPE bottles are not suitable for vacuum applications.