Imprimer
Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2110-0002 2110-0006 2110-0008 2110-0016 2110-0032 2114-0002 2114-0006 2114-0008 2114-0016 2114-0032
215-7272EA 38.2 EUR
215-7272 215-7273 215-7274 215-7275 215-7276 215-7282 215-7283 215-7284 215-7285 215-7286
Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide ou en PPCO translucide, avec bouchon à visser en PP.
  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids. PPCO: Very good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to +120 °C. PPCO: Heat resistant up to +121 °C, autoclavable
  • Leakproof
Pour le stockage et l'expédition d'échantillons. Col large pour un remplissage, une vidange et un nettoyage aisés. La forme carrée réduit l'encombrement.