Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à visser, PassPort IP2, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2199-0004 2199-0008 2199-0016 2199-0032
215-1043EA 55.3 EUR
215-1043 215-1044 215-1045 215-1046
Flacons à col large avec bouchon à visser, PassPort IP2, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide, avec bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à 120 °C
  • Etanches
Flacons sûrs, résistants et économiques pour le transport et le conditionnement de produits dangereux. Recommandés aux clients qui veulent mettre au point et certifier leur propre système de conditionnement. Col très large pour un remplissage et un vidage faciles de liquides et de substances sèches. Parois solides résistantes aux fissures et aux chocs causés par les secousses des transports. Le fond des flacons comporte les inscriptions de la marque IP2, du matériau, du volume et du numéro d'enregistrement. Conformes à la norme 49 CFR 173.27 © (2), aux instructions techniques de l'ICAO, partie 3-1;1.1.6.1, et à la règlementation IATA sur les matières dangereuses, paragraphe 5.0.2.9.