Imprimer
Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2122-0010 2123-0010
215-7372EA 50.8 EUR
215-7372 215-7382
Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide ou PPCO translucide, avec bouchon à visser en PP.
  • PE-HD : compatiblité avec la plupart des alcools, les bases et les acides
  • PPCO: très bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à 121 °C, autoclavable
  • Ouverture extra large
Flacons grand volume multi-usages pour un large éventail d'applications. Compacts, poignées intégrées pratiques.