Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2105-0001 2105-0002 2105-0004 2105-0008 2105-0016 2105-0032
215-7221EA 21.8 EUR
215-7221 215-7222 215-7223 215-7224 215-7225 215-7226
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PPCO translucide, bouchon fileté en PP.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +121 °C, autoclavables
  • Étanches
Can be used anywhere in the laboratory and for sample collection. Wide opening for rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.